Merck
ENA514234648
Enamine
(4-cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanamine
Seleccione un Tamaño
100 MG
468,80 €
250 MG
648,20 €
500 MG
995,30 €
1 G
1264,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-269587-100MG
468,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
468,80 €
250 MG
648,20 €
500 MG
995,30 €
1 G
1264,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
151.21
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-269587-100MG
468,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(4-cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H13N3/c1-11-8(4-9)7(5-10-11)6-2-3-6/h5-6H,2-4,9H2,1H3
Clave InChI
FFKCXKUTCZAYDH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269587
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269587
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)