Merck
ENA514234561
Enamine
(3-fluoro-4-methoxypyridin-2-yl)methanol
Seleccione un Tamaño
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1019,20 €
1 G
1307,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-263851-50MG
304,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1019,20 €
1 G
1307,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
157.14
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-263851-50MG
304,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(3-fluoro-4-methoxypyridin-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H8FNO2/c1-11-6-2-3-9-5(4-10)7(6)8/h2-3,10H,4H2,1H3
Clave InChI
LVMMFBGTSSCREG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263851
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263851
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)