Merck
ENA508627181
Enamine
2-chloroethyl diethyl phosphate
Seleccione un Tamaño
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1019,20 €
1 G
1307,80 €
2.5 G
2563,60 €
5 G
3793,40 €
10 G
5626,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-299540-50MG
304,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1019,20 €
1 G
1307,80 €
2.5 G
2563,60 €
5 G
3793,40 €
10 G
5626,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
216.6
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-299540-50MG
304,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-chloroethyl diethyl phosphate
Inchi Code
1S/C6H14ClO4P/c1-3-9-12(8,10-4-2)11-6-5-7/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
ICRCFQJHNPNPHN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299540
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299540
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)