Merck
ENA508626904
Enamine
3-hydroxy-N,N-dimethyl-2-phenylpropanamide
Seleccione un Tamaño
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1845,50 €
5 G
2708,70 €
10 G
3995,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-298648-100MG
363,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1845,50 €
5 G
2708,70 €
10 G
3995,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.25
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-298648-100MG
363,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-hydroxy-N,N-dimethyl-2-phenylpropanamide
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-12(2)11(14)10(8-13)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10,13H,8H2,1-2H3
Clave InChI
NZEZYCMMBLIPHG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298648
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298648
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)