ENA508626384
Enamine
2-(propan-2-yloxy)ethanethioamide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-295434-50MG
312,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-295434-50MG
312,00 €
Iupac Name
2-isopropoxyethanethioamide
Inchi Code
1S/C5H11NOS/c1-4(2)7-3-5(6)8/h4H,3H2,1-2H3,(H2,6,8)
Clave InChI
VJQOTQVSRGHYGW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295434
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)