Merck
ENA508626293
Enamine
3-fluoro-5-(trifluoroacetyl)benzoic acid
Seleccione un Tamaño
50 MG
742,30 €
100 MG
969,80 €
250 MG
1384,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-267854-50MG
742,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
742,30 €
100 MG
969,80 €
250 MG
1384,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
236.12
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-267854-50MG
742,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-fluoro-5-(2,2,2-trifluoroacetyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H4F4O3/c10-6-2-4(7(14)9(11,12)13)1-5(3-6)8(15)16/h1-3H,(H,15,16)
Clave InChI
QVURWWNYRMFJNK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267854
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267854
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)