ENA508626194
Enamine
3-amino-N-methylpyridine-2-sulfonamide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-267576-100MG
423,80 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-267576-100MG
423,80 €
Iupac Name
3-amino-N-methylpyridine-2-sulfonamide
Inchi Code
1S/C6H9N3O2S/c1-8-12(10,11)6-5(7)3-2-4-9-6/h2-4,8H,7H2,1H3
Clave InChI
PBDDWMREGRRVDE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267576
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)