ENA508625768
Enamine
methyl 2-(thian-4-yl)acetate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-268286-100MG
391,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-268286-100MG
391,30 €
Iupac Name
methyl 2-(tetrahydro-2H-thiopyran-4-yl)acetate
Inchi Code
1S/C8H14O2S/c1-10-8(9)6-7-2-4-11-5-3-7/h7H,2-6H2,1H3
Clave InChI
ZTZLEBUMJNQVOJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268286
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)