ENA508625556
Enamine
tert-butyl 2-aminoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-267724-100MG
318,50 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-267724-100MG
318,50 €
Iupac Name
tert-butyl 2-aminoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H15N3O2/c1-12(2,3)17-11(16)9-10(13)14-8-6-4-5-7-15(8)9/h4-7H,13H2,1-3H3
Clave InChI
PEMPTKZAEHCYJW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267724
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)