Merck
ENA508625079
Enamine
2-amino-N-benzyl-N-ethylpentanamide hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
223,10 €
250 MG
299,80 €
500 MG
528,60 €
1 G
679,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-264102-100MG
223,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
223,10 €
250 MG
299,80 €
500 MG
528,60 €
1 G
679,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
270.8
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-264102-100MG
223,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-amino-N-benzyl-N-ethylpentanamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H22N2O.ClH/c1-3-8-13(15)14(17)16(4-2)11-12-9-6-5-7-10-12;/h5-7,9-10,13H,3-4,8,11,15H2,1-2H3;1H
Clave InChI
HEWMYLFWWHTEAU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264102
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264102
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)