Merck
ENA508624778
Enamine
6-bromo-5-chloro-1,2-benzoxazol-3-ol
Seleccione un Tamaño
50 MG
388,70 €
100 MG
577,20 €
250 MG
824,20 €
500 MG
1296,10 €
1 G
1662,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-260315-50MG
388,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
388,70 €
100 MG
577,20 €
250 MG
824,20 €
500 MG
1296,10 €
1 G
1662,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
248.46
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-260315-50MG
388,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
6-bromo-5-chlorobenzo[d]isoxazol-3-ol
Inchi Code
1S/C7H3BrClNO2/c8-4-2-6-3(1-5(4)9)7(11)10-12-6/h1-2H,(H,10,11)
Clave InChI
BSLISWPSAUKPKC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260315
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260315
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)