ENA497682562
Enamine
4-(2-cyclopropylethoxy)aniline hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-268028-100MG
378,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-268028-100MG
378,30 €
Iupac Name
4-(2-cyclopropylethoxy)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO.ClH/c12-10-3-5-11(6-4-10)13-8-7-9-1-2-9;/h3-6,9H,1-2,7-8,12H2;1H
Clave InChI
DKJQLNIQJGDSHX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268028
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)