ENA497682142
Enamine
1-ethynyl-4-methoxynaphthalene
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-267008-100MG
356,20 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-267008-100MG
356,20 €
Iupac Name
1-ethynyl-4-methoxynaphthalene
Inchi Code
1S/C13H10O/c1-3-10-8-9-13(14-2)12-7-5-4-6-11(10)12/h1,4-9H,2H3
Clave InChI
NOIHRCZGOXUPAB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267008
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)