Merck
ENA497679904
Enamine
(5-methoxypyridin-3-yl)methanamine dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
59,80 €
250 MG
87,10 €
500 MG
156,00 €
1 G
245,70 €
2.5 G
482,30 €
5 G
713,70 €
10 G
1058,20 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-262747-100MG
59,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
59,80 €
250 MG
87,10 €
500 MG
156,00 €
1 G
245,70 €
2.5 G
482,30 €
5 G
713,70 €
10 G
1058,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
211.09
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-262747-100MG
59,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(5-methoxypyridin-3-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2O.2ClH/c1-10-7-2-6(3-8)4-9-5-7;;/h2,4-5H,3,8H2,1H3;2*1H
Clave InChI
JNXPWXNUGHOOQD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262747
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262747
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)