Merck
ENA497679889
Enamine
2-nitro-4-(thiophen-2-yl)aniline
Seleccione un Tamaño
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1202,50 €
2.5 G
2356,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-262723-100MG
416,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1202,50 €
2.5 G
2356,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
220.25
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-262723-100MG
416,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
157-159
Iupac Name
2-nitro-4-(thiophen-2-yl)aniline
Inchi Code
1S/C10H8N2O2S/c11-8-4-3-7(6-9(8)12(13)14)10-2-1-5-15-10/h1-6H,11H2
Clave InChI
YAYYYILNXVGFEZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262723
Melting Point
157-159
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262723
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)