Merck
ENA497679819
Enamine
3-benzyl-4-methyl-4H-1,2,4-triazole
Seleccione un Tamaño
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-262574-100MG
187,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
173.22
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-262574-100MG
187,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
113-115
Iupac Name
3-benzyl-4-methyl-4H-1,2,4-triazole
Inchi Code
1S/C10H11N3/c1-13-8-11-12-10(13)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3
Clave InChI
RUTQEMDEYPRFRE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262574
Melting Point
113-115
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262574
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)