ENA497679425
Enamine
3-(hydroxymethyl)cyclopentan-1-ol
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-261609-100MG
24,70 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-261609-100MG
24,70 €
Iupac Name
3-(hydroxymethyl)cyclopentan-1-ol
Inchi Code
1S/C6H12O2/c7-4-5-1-2-6(8)3-5/h5-8H,1-4H2
Clave InChI
ZBAXTIFHKIGLEJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261609
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)