Merck
ENA497679411
Enamine
(quinolin-5-yl)methanesulfonamide
Seleccione un Tamaño
50 MG
349,70 €
100 MG
520,00 €
250 MG
743,60 €
500 MG
1172,60 €
1 G
1502,80 €
2.5 G
2945,80 €
5 G
4358,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-261587-50MG
349,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
349,70 €
100 MG
520,00 €
250 MG
743,60 €
500 MG
1172,60 €
1 G
1502,80 €
2.5 G
2945,80 €
5 G
4358,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
222.27
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-261587-50MG
349,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
quinolin-5-ylmethanesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H10N2O2S/c11-15(13,14)7-8-3-1-5-10-9(8)4-2-6-12-10/h1-6H,7H2,(H2,11,13,14)
Clave InChI
BXIXRBGWTVLLGR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261587
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261587
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)