Merck
ENA497679391
Enamine
(3-methoxyoxolan-3-yl)methanol
Seleccione un Tamaño
50 MG
312,00 €
100 MG
466,70 €
250 MG
666,90 €
500 MG
1047,80 €
1 G
1344,20 €
2.5 G
2633,80 €
5 G
3896,10 €
10 G
5778,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-261539-50MG
312,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
312,00 €
100 MG
466,70 €
250 MG
666,90 €
500 MG
1047,80 €
1 G
1344,20 €
2.5 G
2633,80 €
5 G
3896,10 €
10 G
5778,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
132.16
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-261539-50MG
312,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(3-methoxytetrahydrofuran-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C6H12O3/c1-8-6(4-7)2-3-9-5-6/h7H,2-5H2,1H3
Clave InChI
MCAGRGVREBRYLZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261539
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261539
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)