ENA497679207
Enamine
4-aminoheptanedioic acid hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-261792-100MG
574,60 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-261792-100MG
574,60 €
Iupac Name
4-aminoheptanedioic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO4.ClH/c8-5(1-3-6(9)10)2-4-7(11)12;/h5H,1-4,8H2,(H,9,10)(H,11,12);1H
Clave InChI
JWQBFRWDIHLWMV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261792
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)