ENA497678238
Enamine
{[(2-methylprop-2-en-1-yl)oxy]methyl}benzene
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-205751-100MG
185,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-205751-100MG
185,40 €
Iupac Name
benzyl 2-methyl-2-propenyl ether
Inchi Code
1S/C11H14O/c1-10(2)8-12-9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7H,1,8-9H2,2H3
Clave InChI
CYZYBHBEBHVRMJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205751
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)