ENA497678016
Enamine
2-[(2-chlorophenyl)methyl]-2-methylpyrrolidine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-260400-100MG
423,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-260400-100MG
423,30 €
Iupac Name
2-(2-chlorobenzyl)-2-methylpyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16ClN.ClH/c1-12(7-4-8-14-12)9-10-5-2-3-6-11(10)13;/h2-3,5-6,14H,4,7-9H2,1H3;1H
Clave InChI
AKJSIJZTHNNAAF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260400
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)