ENA497376982
Enamine
rac-(1R,2R)-2-(pyridin-4-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-258515-100MG
72,80 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-258515-100MG
72,80 €
Iupac Name
(1R,2R)-2-(pyridin-4-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9NO2.ClH/c11-9(12)8-5-7(8)6-1-3-10-4-2-6;/h1-4,7-8H,5H2,(H,11,12);1H/t7-,8+;/m0./s1
Clave InChI
OBGPWWPLZPGMJP-KZYPOYLOSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258515
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)