ENA497376504
Enamine
2,6-difluoro-4-methylbenzene-1-sulfonamide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-257243-100MG
436,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-257243-100MG
436,30 €
Iupac Name
2,6-difluoro-4-methylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H7F2NO2S/c1-4-2-5(8)7(6(9)3-4)13(10,11)12/h2-3H,1H3,(H2,10,11,12)
Clave InChI
ORUIAISQOZKDMP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257243
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)