Merck
ENA497376441
Enamine
2-ethyl-3-methylquinoline-8-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
50 MG
690,30 €
100 MG
902,20 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-257081-50MG
690,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
690,30 €
100 MG
902,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
215.25
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-257081-50MG
690,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-ethyl-3-methyl-8-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H13NO2/c1-3-11-8(2)7-9-5-4-6-10(13(15)16)12(9)14-11/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,15,16)
Clave InChI
OEFPPPOUNLZAKJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257081
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257081
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)