ENA497376371
Enamine
(2-chloro-2-fluoro-1-methylcyclopropyl)methanol
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-256896-50MG
394,70 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-256896-50MG
394,70 €
Iupac Name
(2-chloro-2-fluoro-1-methylcyclopropyl)methanol
Inchi Code
1S/C5H8ClFO/c1-4(3-8)2-5(4,6)7/h8H,2-3H2,1H3
Clave InChI
BBPYRAIMVSRRHS-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256896
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)