Merck
ENA497376092
Enamine
4-methoxy-N-(2-methylpropyl)aniline hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
126,90 €
250 MG
159,40 €
500 MG
260,80 €
1 G
362,20 €
2.5 G
666,40 €
5 G
964,10 €
10 G
1407,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-256187-100MG
126,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
126,90 €
250 MG
159,40 €
500 MG
260,80 €
1 G
362,20 €
2.5 G
666,40 €
5 G
964,10 €
10 G
1407,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
215.72
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-256187-100MG
126,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
N-isobutyl-4-methoxyaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H17NO.ClH/c1-9(2)8-12-10-4-6-11(13-3)7-5-10;/h4-7,9,12H,8H2,1-3H3;1H
Clave InChI
YNGYBURBPOPHBN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256187
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256187
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)