Merck
ENA497375502
Enamine
[1-(methoxymethyl)cyclopentyl]methanol
Seleccione un Tamaño
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1800,50 €
5 G
2663,70 €
10 G
3950,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-254926-100MG
318,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1800,50 €
5 G
2663,70 €
10 G
3950,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
144.21
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-254926-100MG
318,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(1-(methoxymethyl)cyclopentyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H16O2/c1-10-7-8(6-9)4-2-3-5-8/h9H,2-7H2,1H3
Clave InChI
SNIUMKCBHCJLHX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254926
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254926
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)