Merck
ENA497375273
Enamine
tert-butyl 3-amino-3-(2-hydroxyethyl)azetidine-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
50 MG
566,80 €
100 MG
742,30 €
250 MG
1058,20 €
500 MG
1670,50 €
1 G
2141,10 €
2.5 G
4195,10 €
5 G
6207,50 €
10 G
9205,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-254360-50MG
566,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
566,80 €
100 MG
742,30 €
250 MG
1058,20 €
500 MG
1670,50 €
1 G
2141,10 €
2.5 G
4195,10 €
5 G
6207,50 €
10 G
9205,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
216.28
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-254360-50MG
566,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl 3-amino-3-(2-hydroxyethyl)-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H20N2O3/c1-9(2,3)15-8(14)12-6-10(11,7-12)4-5-13/h13H,4-7,11H2,1-3H3
Clave InChI
SXRTUAVBFKKAJN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254360
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254360
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)