ENA497374705
Enamine
4-[(dimethylamino)methyl]-2-fluoroaniline
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-252893-100MG
318,50 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-252893-100MG
318,50 €
Iupac Name
4-[(dimethylamino)methyl]-2-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C9H13FN2/c1-12(2)6-7-3-4-9(11)8(10)5-7/h3-5H,6,11H2,1-2H3
Clave InChI
VWVZWMONLJPEQH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252893
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)