Merck
ENA497374557
Enamine
5-bromo-6-chloro-2-methanesulfinylpyrimidin-4-amine
Seleccione un Tamaño
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1202,50 €
2.5 G
2356,90 €
5 G
3486,60 €
10 G
5168,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-252570-100MG
416,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1202,50 €
2.5 G
2356,90 €
5 G
3486,60 €
10 G
5168,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
270.54
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-252570-100MG
416,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
5-bromo-6-chloro-2-(methylsulfinyl)pyrimidin-4-amine
Inchi Code
1S/C5H5BrClN3OS/c1-12(11)5-9-3(7)2(6)4(8)10-5/h1H3,(H2,8,9,10)
Clave InChI
OKCBVYPRVWJFRT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252570
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252570
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)