ENA497374481
Enamine
rac-(1R,2S)-2-(2,6-dichlorophenyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-252389-100MG
423,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-252389-100MG
423,30 €
Iupac Name
(1R,2S)-2-(2,6-dichlorophenyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9Cl2N.ClH/c10-6-2-1-3-7(11)9(6)5-4-8(5)12;/h1-3,5,8H,4,12H2;1H/t5-,8-;/m1./s1
Clave InChI
TVLVGKZGOXGIFO-KPSHTFFOSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252389
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)