Merck
ENA497373978
Enamine
5-chloro-8-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Seleccione un Tamaño
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1279,20 €
5 G
1894,10 €
10 G
2809,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-250594-100MG
187,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1279,20 €
5 G
1894,10 €
10 G
2809,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
181.66
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-250594-100MG
187,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
5-chloro-8-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Inchi Code
1S/C10H12ClN/c1-7-4-5-9(11)8-3-2-6-12-10(7)8/h4-5,12H,2-3,6H2,1H3
Clave InChI
DAHWTNGDNFUKEA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250594
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250594
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)