Merck
ENA497373866
Enamine
3-(4-bromooxan-2-yl)pyridine
Seleccione un Tamaño
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1064,20 €
1 G
1352,80 €
2.5 G
2608,60 €
5 G
3838,40 €
10 G
5671,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-249936-50MG
349,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1064,20 €
1 G
1352,80 €
2.5 G
2608,60 €
5 G
3838,40 €
10 G
5671,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
242.12
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-249936-50MG
349,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-(4-bromotetrahydro-2H-pyran-2-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C10H12BrNO/c11-9-3-5-13-10(6-9)8-2-1-4-12-7-8/h1-2,4,7,9-10H,3,5-6H2
Clave InChI
YKRRLBRBTLEKED-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
90
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249936
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249936
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)