ENA497372933
Enamine
methyl 2-methylideneoctanoate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-139406-100MG
318,50 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-139406-100MG
318,50 €
Iupac Name
methyl 2-methyleneoctanoate
Inchi Code
1S/C10H18O2/c1-4-5-6-7-8-9(2)10(11)12-3/h2,4-8H2,1,3H3
Clave InChI
PXISPLICAYMBBX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139406
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)