Merck
ENA497372793
Enamine
methyl 2-nitro-4-sulfamoylbenzoate
Seleccione un Tamaño
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-248190-100MG
232,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
260.23
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-248190-100MG
232,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl 2-nitro-4-sulfamoylbenzoate
Inchi Code
1S/C8H8N2O6S/c1-16-8(11)6-3-2-5(17(9,14)15)4-7(6)10(12)13/h2-4H,1H3,(H2,9,14,15)
Clave InChI
NDQSHPHENRIJJY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248190
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248190
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)