Merck
ENA490048089
Enamine
rac-(1R,2R)-2-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
2.5 G
1904,50 €
5 G
2818,40 €
10 G
4179,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-250334-100MG
335,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
2.5 G
1904,50 €
5 G
2818,40 €
10 G
4179,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
166.18
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-250334-100MG
335,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(1R,2R)-2-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-10-4-5(3-9-10)6-2-7(6)8(11)12/h3-4,6-7H,2H2,1H3,(H,11,12)/t6-,7+/m0/s1
Clave InChI
BLAROOKLCXZXMV-NKWVEPMBSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250334
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250334
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)