Merck
ENA490048056
Enamine
4-amino-N-cyclopentyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide
Seleccione un Tamaño
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-250163-100MG
318,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
208.26
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-250163-100MG
318,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-amino-N-cyclopentyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide
Inchi Code
1S/C10H16N4O/c1-14-6-8(11)9(13-14)10(15)12-7-4-2-3-5-7/h6-7H,2-5,11H2,1H3,(H,12,15)
Clave InChI
AQJURRCJHSUMGW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250163
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250163
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)