Merck
ENA490047930
Enamine
2H,3H,4H-pyrano[2,3-c]pyridin-6-amine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
378,30 €
100 MG
564,20 €
250 MG
804,70 €
500 MG
1270,10 €
1 G
1627,60 €
2.5 G
3188,90 €
5 G
4719,00 €
10 G
6996,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-249795-50MG
378,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
378,30 €
100 MG
564,20 €
250 MG
804,70 €
500 MG
1270,10 €
1 G
1627,60 €
2.5 G
3188,90 €
5 G
4719,00 €
10 G
6996,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
186.64
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-249795-50MG
378,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3,4-dihydro-2H-pyrano[2,3-c]pyridin-6-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10N2O.ClH/c9-8-4-6-2-1-3-11-7(6)5-10-8;/h4-5H,1-3H2,(H2,9,10);1H
Clave InChI
XWOWDFIVJXBGBX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249795
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249795
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)