Merck
ENA490047852
Enamine
5-(methylsulfanyl)pyridin-3-amine dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
341,40 €
100 MG
485,70 €
250 MG
675,50 €
500 MG
1038,20 €
1 G
1317,70 €
2.5 G
2538,40 €
5 G
3735,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-249487-50MG
341,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
341,40 €
100 MG
485,70 €
250 MG
675,50 €
500 MG
1038,20 €
1 G
1317,70 €
2.5 G
2538,40 €
5 G
3735,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
213.13
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-249487-50MG
341,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
156-157
Iupac Name
5-(methylthio)pyridin-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N2S.2ClH/c1-9-6-2-5(7)3-8-4-6;;/h2-4H,7H2,1H3;2*1H
Clave InChI
PCEZYSZXAPHCJH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249487
Melting Point
156-157
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249487
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)