Merck
ENA490047125
Enamine
8-chloro-2-methoxy-7-nitro-1,5-naphthyridine
Seleccione un Tamaño
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-247355-100MG
318,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
239.62
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-247355-100MG
318,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
8-chloro-2-methoxy-7-nitro-1,5-naphthyridine
Inchi Code
1S/C9H6ClN3O3/c1-16-7-3-2-5-9(12-7)8(10)6(4-11-5)13(14)15/h2-4H,1H3
Clave InChI
LGJVWVDPSJTOFZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247355
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247355
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)