ENA490026689
Enamine
2-amino-N-(cyanomethyl)acetamide; methanesulfonic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-210990-100MG
207,50 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-210990-100MG
207,50 €
Iupac Name
2-amino-N-(cyanomethyl)acetamide methanesulfonate
Inchi Code
1S/C4H7N3O.CH4O3S/c5-1-2-7-4(8)3-6;1-5(2,3)4/h2-3,6H2,(H,7,8);1H3,(H,2,3,4)
Clave InChI
YIBFIYVLZLUVRW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210990
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)