Merck
ENA490026615
Enamine
7-chloro-8-nitroisoquinoline
Seleccione un Tamaño
50 MG
419,40 €
100 MG
602,70 €
250 MG
841,90 €
500 MG
1300,80 €
1 G
1653,10 €
2.5 G
3200,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-174422-50MG
419,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
419,40 €
100 MG
602,70 €
250 MG
841,90 €
500 MG
1300,80 €
1 G
1653,10 €
2.5 G
3200,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
208.6
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-174422-50MG
419,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
7-chloro-8-nitroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5ClN2O2/c10-8-2-1-6-3-4-11-5-7(6)9(8)12(13)14/h1-5H
Clave InChI
AJXDGQAGFNMGBO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174422
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174422
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)