Merck
ENA465563887
Enamine
6-bromo-4-chloro-7-fluoroquinoline
Seleccione un Tamaño
100 MG
244,40 €
250 MG
348,40 €
500 MG
548,60 €
1 G
703,30 €
2.5 G
1376,70 €
5 G
2035,80 €
10 G
3021,20 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-245586-100MG
244,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
244,40 €
250 MG
348,40 €
500 MG
548,60 €
1 G
703,30 €
2.5 G
1376,70 €
5 G
2035,80 €
10 G
3021,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
260.49
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-245586-100MG
244,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
6-bromo-4-chloro-7-fluoroquinoline
Inchi Code
1S/C9H4BrClFN/c10-6-3-5-7(11)1-2-13-9(5)4-8(6)12/h1-4H
Clave InChI
QIBVJFPEFQGSCW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245586
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245586
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)