Merck
ENA465563268
Enamine
[1-(2,2-difluoroethyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanamine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
158,60 €
250 MG
226,20 €
50 MG
388,70 €
500 MG
423,80 €
1 G
564,20 €
2.5 G
1106,30 €
5 G
1636,70 €
10 G
2429,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-245170-100MG
158,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
158,60 €
250 MG
226,20 €
50 MG
388,70 €
500 MG
423,80 €
1 G
564,20 €
2.5 G
1106,30 €
5 G
1636,70 €
10 G
2429,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
197.61
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-245170-100MG
158,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(1-(2,2-difluoroethyl)-1H-pyrazol-3-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9F2N3.ClH/c7-6(8)4-11-2-1-5(3-9)10-11;/h1-2,6H,3-4,9H2;1H
Clave InChI
FTJNJGKGDWLGPK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245170
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245170
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)