Merck
ENA465563126
Enamine
{4-[(propan-2-yl)amino]piperidin-4-yl}methanol dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
423,30 €
250 MG
587,10 €
500 MG
900,40 €
1 G
1140,90 €
2.5 G
2192,60 €
5 G
3222,20 €
10 G
4758,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-243843-100MG
423,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
423,30 €
250 MG
587,10 €
500 MG
900,40 €
1 G
1140,90 €
2.5 G
2192,60 €
5 G
3222,20 €
10 G
4758,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
245.19
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-243843-100MG
423,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(4-(isopropylamino)piperidin-4-yl)methanol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H20N2O.2ClH/c1-8(2)11-9(7-12)3-5-10-6-4-9;;/h8,10-12H,3-7H2,1-2H3;2*1H
Clave InChI
YZPHYINPWGARJA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243843
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243843
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)