Merck
ENA465561903
Enamine
(4-aminobutyl)trimethylazanium hydrochloride chloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
349,70 €
100 MG
520,00 €
250 MG
743,60 €
500 MG
1172,60 €
1 G
1502,80 €
2.5 G
2945,80 €
5 G
4358,90 €
10 G
6463,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-220867-50MG
349,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
349,70 €
100 MG
520,00 €
250 MG
743,60 €
500 MG
1172,60 €
1 G
1502,80 €
2.5 G
2945,80 €
5 G
4358,90 €
10 G
6463,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
203.15
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-220867-50MG
349,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-amino-N,N,N-trimethylbutan-1-aminium chloride hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H19N2.2ClH/c1-9(2,3)7-5-4-6-8;;/h4-8H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1
Clave InChI
BETPZPLDFLLYPG-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl.[Cl-]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220867
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220867
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)