ENA458437774
Enamine
[3-(thiophen-3-yl)phenyl]methanamine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-239568-100MG
232,70 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-239568-100MG
232,70 €
Iupac Name
[3-(3-thienyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C11H11NS/c12-7-9-2-1-3-10(6-9)11-4-5-13-8-11/h1-6,8H,7,12H2
Clave InChI
GBUXQFDNGWGBJH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-239568
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)