Merck
ENA458432559
Enamine
2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzoic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
102,20 €
250 MG
126,90 €
500 MG
173,70 €
1 G
210,10 €
2.5 G
410,30 €
5 G
743,10 €
10 G
1222,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-232363-100MG
102,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
102,20 €
250 MG
126,90 €
500 MG
173,70 €
1 G
210,10 €
2.5 G
410,30 €
5 G
743,10 €
10 G
1222,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
189.17
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-232363-100MG
102,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
264-266
Iupac Name
2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7N3O2/c13-9(14)7-3-1-2-4-8(7)12-6-10-5-11-12/h1-6H,(H,13,14)
Clave InChI
INJKHFHZWYNONQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232363
Melting Point
264-266
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232363
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)