ENA458432450
Enamine
2-(3-carbamoyl-4-nitro-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-233234-100MG
484,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-233234-100MG
484,40 €
Iupac Name
2-(3-carbamoyl-4-nitro-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H6N4O5/c7-6(13)5-3(10(14)15)1-9(8-5)2-4(11)12/h1H,2H2,(H2,7,13)(H,11,12)
Clave InChI
TWNABUOYKWLIFX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233234
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)